Learn More
Ácido sulfúrico, 98 %, para la determinación de nitrógeno, Fisher Chemical™
Código de producto. 15918916 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2,5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15918916 1 L 1 litro
16251342 2,5 L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15918916 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/9250/15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    82.90€ / 1 litros
    Ahorro 41.10€
    33% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Ácido sulfúrico adecuado para la determinación del nitrógeno por el método Kjeldahl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Envase Frasco de plástico de HDPE
Residuo después del encendido ≤ 0,0005%
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 1 L
Forma física Líquido