Learn More
Ácido sulfúrico, 95-97 %, Chem-Lab
Código de producto. 13298273
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2,5 l
Envase:
PEB
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13298273 2,5 l PEB 2.50 litro
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 13298273 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL00.2615.2500
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Ácido sulfúrico muy puro para su uso en laboratorio, FCC.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfuric acid
CAS 7664-93-9
Densidad 1.84g/mL
Metales pesados (como Pb) < 0,0005%
Envase PEB
Sustancias reductoras < 0,0002%
Residuo después del encendido < 0,0002%
Cantidad 2,5 l
Fórmula molecular H2O4S
Número MDL MFCD00064589
Número UN UN1830
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08g/mol
Porcentaje de pureza 95 to 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfuric acid 95-97% v.p.
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid