Learn More
Ácido sulfúrico, solución al 50 % de volumen, Chem-Lab
Código de producto. 11979242
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Envase:
Polietileno
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11979242 1 l Polietileno 1 litro
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11979242 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL02.2601.1000
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Ideal para aplicaciones de laboratorio y TMAR. El ácido sulfúrico, solución al 50 % de volumen, Chem-Lab es una solución de 925 g de H2SO4 por litro de agua para su uso como reactivo químico y disolvente.
El ácido sulfúrico es un ácido mineral fuerte y altamente corrosivo que muestra diferentes propiedades dependiendo de su concentración. Es un líquido acre-etéreo y viscoso incoloro a ligeramente amarillo. El ácido sulfúrico es un ácido diprótico higroscópico. El ácido sulfúrico concentrado tiene fuertes propiedades deshidratantes y oxidantes. El ácido sulfúrico diluido es un buen electrolito.
Especificaciones
Aspecto Incolora
pH <1
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Composición 925g de H2SO4 por 1 l de H2O
Punto de fusión de -68 °C
Punto de ebullición de 119 °C
Concentración 50% por volumen
Densidad 1.51g/mL
Olor Inodoro
Envase Polietileno
Cantidad 1 l
Fórmula molecular H2O4S
Viscosidad 3,9 cSt
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00064589
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Información de solubilidad Soluble en agua
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acido sulfúrico 50 vol. % solución
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: H2SO4/H2O