Learn More
Ácido sulfúrico, 20%, Chem Lab™
Código de producto. 11979252
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5L.
Tamaño de la unidad:
1 litro
5 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11979252 5L. 5 litros
11969252 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11979252 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL02.2624.5000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.30€
    35.60€ / 5 litros
    Ahorro 9.70€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Especificaciones
Aspecto Incoloro
pH <1
Composición Solución de ácido sulfúrico al 20 % vol.
Concentración 368g H2SO4/l H2O
Densidad 1.22g/mL
Olor Inodoro
Cantidad 5L.
Forma física Líquido
Información de solubilidad Soluble en agua
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulphuric acid 20 vol. % solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid