Learn More
Ácido sulfúrico, 1M, Chem-Lab
Código de producto. 11963004
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Polietileno
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11963004 1 L Polietileno 1 litro
1 options
Código de producto. 11963004 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL0526581000
Ideal para titulaciones y determinaciones de silicio TMAR. Ácido sulfúrico, 1M, Chem-Lab Es una solución diluida de 98,08 g de H 2 SO 4 por litro de agua para su uso en análisis volumétrico y otras aplicaciones de laboratorio.
El ácido sulfúrico es un ácido mineral fuerte y altamente corrosivo que muestra diferentes propiedades dependiendo de su concentración. Es un líquido acre-etéreo y viscoso incoloro a ligeramente amarillo. El ácido sulfúrico es un ácido diprótico higroscópico. El ácido sulfúrico concentrado tiene fuertes propiedades deshidratantes y oxidantes. El ácido sulfúrico diluido es un buen electrolito.
Especificaciones
pH <2
Color Incoloro
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Composición 98.08g H2SO4 per 1L H2O
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Concentración 1mol/L
Densidad 1.08g/mL
Olor Odorless
Envase Polietileno
Normalidad 2N (±0.004, 20°C)
Cantidad 1 L
Fórmula molecular H2O4S
Viscosidad 1.14 cSt
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00064589
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Información de solubilidad Soluble in Water
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acido sulfúrico 1 mol/l
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid