Learn More
Ácido sulfúrico, 0,1 M, Chem Lab™
Código de producto. 11973293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Tamaño de la unidad:
1 LT
11973293 1 l 1 LT
1 options
Código de producto. 11973293 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL05.2613.1000
Especificaciones
Aspecto Incolora
pH <1
Composición Ácido sulfúrico 0,1 mol/L
Concentración 9,81g de H2SO4/l de H2O = 0,2 N (± 0,0004/20 °C)
Densidad 1.02g/mL
Olor Inodoro
Cantidad 1 l
Forma física Líquido
Información de solubilidad Soluble en agua
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acido sulfúrico 0.1 mol/l
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid