Learn More
Ácido sulfúrico, solución estandarizada de 0,05 N, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15412117
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
4 L
20 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
20 litros
4 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15412117 1 l 1 litro
15422117 4 L 4 litros
15432117 20 L 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15412117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045048.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-93-9 , 7732-18-5
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Aspecto Solución incolora
Nombre del producto químico o material Sulfuric acid
Color Incolora
Cantidad 1 l
Forma física Líquido
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08