Learn More
Ácido sulfúrico, 0,05 M, Chem-Lab
Código de producto. 11933293
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Polietileno
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11933293 1 L Polietileno 1 litro
1 options
Código de producto. 11933293
Marca: Chem-Lab CL0526121000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideal para titulaciones en aplicaciones de laboratorio. El ácido sulfúrico, 0,05 M, Chem-Lab es una solución de 4,905 g de H2SO4 por litro de agua. Se elabora conforme a las normas ASTM D-3228.
El ácido sulfúrico es un ácido mineral fuerte y altamente corrosivo que muestra diferentes propiedades dependiendo de su concentración. Es un líquido acre-etéreo y viscoso incoloro a ligeramente amarillo. El ácido sulfúrico es un ácido diprótico higroscópico. El ácido sulfúrico concentrado tiene fuertes propiedades deshidratantes y oxidantes. El ácido sulfúrico diluido es un buen electrolito.
Especificaciones
pH <2
Color Incolora
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Composición 4.905g H2SO4 per 1L H2O
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Concentración 0.05mol/L
Densidad 1.01g/mL
Olor Odorless
Envase Polietileno
Normalidad 0.1N (±0.0002, 20°C)
Cantidad 1 L
Fórmula molecular H2O4S
Viscosidad 1 cSt
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00064589
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Información de solubilidad Soluble in Water
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08g/mol