Learn More
Ácido sulfúrico, 0,02 M, Chem-Lab
Código de producto. 10602913
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Envase:
Polietileno
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10602913 1 l Polietileno 1 litro
1 options
Código de producto. 10602913 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL05.2652.1000
Ideal para la titulación y la determinación de TMAR TA-TAC. El ácido sulfúrico, 0,02 M, Chem-Lab es una solución de 1,962 g de H2SO4 por litro de agua para su uso en aplicaciones de laboratorio.
El ácido sulfúrico es un ácido mineral fuerte y altamente corrosivo que muestra diferentes propiedades dependiendo de su concentración. Es un líquido acre-etéreo y viscoso incoloro a ligeramente amarillo. El ácido sulfúrico es un ácido diprótico higroscópico. El ácido sulfúrico concentrado tiene fuertes propiedades deshidratantes y oxidantes. El ácido sulfúrico diluido es un buen electrolito.
Especificaciones
pH <2
Color Incoloro
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Composición Ácido sulfúrico, 0.02 mol/l
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición de 100 °C
Concentración 1.962 g H2SO4/l H2O = 0.04 N (± 0.00008/20 °C)
Densidad 1 g/ml
Olor Inodoro
Envase Polietileno
Normalidad 0,04N (±0,00008, 20 °C)
Cantidad 1 l
Fórmula molecular H2O4S
Viscosidad 1 cSt
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00064589
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Información de solubilidad Soluble en agua
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acido sulfúrico 0.02 mol/l
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.