Learn More
Ácido sulfúrico, 0,02 M, Chem-Lab
Código de producto. 11923323
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25L.
Envase:
PE
Tamaño de la unidad:
25 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11923323 25L. PE 25 litros
1 options
Código de producto. 11923323 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL05.2652.9025
Para uso en laboratorio, titulaciones& Determinación de TMAR TA-TAC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfuric acid
CAS 7664-93-9
Concentración 1,962g de H2SO4/1 l de H2O
Densidad 1.00g/mL
Envase PE
Normalidad 0,04 N (±0,00008 a 20 °C)
Cantidad 25L.
Fórmula molecular H2O4S
Número MDL MFCD00064589
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08g/mol