Learn More
Complejo de trióxido de azufre y trimetilamina, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Sulfur Trioxide Trimethylamine Complex |
| CAS | 3162-58-1 |
| Fórmula molecular | C3H9NO3S |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | N,N-Dimethyl-methanamine Compd. with Sulfur Trioxide, Trimethylamine Compd. with Sulfur Trioxide, Sulfur Trioxide Compd. with N,N-Dimethylmethanamine, Sulfur Trioxide Compd. with Trimethylamine, NSC 9838, Sulfur Trioxide-trimethylamine, Sulfur Trioxide-trimethylamine Complex, Trimethylamine Compound with Sulfur Trioxide, Trimethylamine Sulfur Trioxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H9N.O3S/c2*1-4(2)3/h1-3H3; |
| SMILES | CN(C)C.O=S(=O)=O |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetilmetanamina; trióxido de azufre |
| Peso molecular (g/mol) | 139.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.0303 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?