Learn More
Complejo de trióxido de azufre y trimetilamina, TRC
Código de producto. 30428034
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30428034 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30428034 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS78946510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfur Trioxide Trimethylamine Complex
CAS 3162-58-1
Fórmula molecular C3H9NO3S
Cantidad 10 g
Sinónimo N,N-Dimethyl-methanamine Compd. with Sulfur Trioxide, Trimethylamine Compd. with Sulfur Trioxide, Sulfur Trioxide Compd. with N,N-Dimethylmethanamine, Sulfur Trioxide Compd. with Trimethylamine, NSC 9838, Sulfur Trioxide-trimethylamine, Sulfur Trioxide-trimethylamine Complex, Trimethylamine Compound with Sulfur Trioxide, Trimethylamine Sulfur Trioxide
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9N.O3S/c2*1-4(2)3/h1-3H3;
SMILES CN(C)C.O=S(=O)=O
Nombre IUPAC N,N-dimetilmetanamina; trióxido de azufre
Peso molecular (g/mol) 139.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.0303