Learn More
Complejo de trióxido-piridina de azufre, 98 %, SO3 activo ≈. 48-50 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423960
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
10 g
1000 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423960 10 g 10 g
11474863 50 g 50 g
11484863 250 g 250 g
11464863 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11423960 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12202.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 26412-87-3 | C5H5NO3S | 159.16 g/mol
Sulfur trioxide-pyridine complex is used for sulfations of alcohols, sulfonations, deoxygenations and other reductions, oxidations with dimethyl sulfoxide. It is also used as a source of sulfur trioxide especially in the preparation of sulfate esters. Further, it is used as an activating electrophile in a Parikh-Doering oxidation. In addition to this, it is also used in the preparation and anticoagulation test of sulfated silk fibroin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El complejo de trióxido-piridina de azufre se utiliza para sulfuraciones de alcoholes, sulfonaciones, desoxigenaciones y otras reducciones, así como oxidaciones con dimetilsulfóxido. También se utiliza como fuente de trióxido de azufre, especialmente en la preparación de ésteres de sulfato. Además, se utiliza como un electrófilo de activación en una oxidación de Parikh-Doering. Además de esto, también se utiliza en la preparación y prueba de anticoagulación de la fibroína de seda sulfatada.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos polares.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26412-87-3
Fórmula molecular C5H5NO3S
Peso molecular (g/mol) 159.16
Número MDL MFCD00012437
Clave InChI UDYFLDICVHJSOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine sulfur trioxide, sulfur trioxide pyridine complex, pyridine; sulfur trioxide, pyridine sulfotrioxide, pyridine compound with sulfur trioxide 1:1, sulfur trioxide, compd. with pyridine, pyridine-sulfur trioxide complex, active sulfure trioxide, sulfur trioxide-pyridine, pyridine-sulfur trioxide
PubChem CID 168533
SMILES O=S(=O)=O.C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfur trioxide-pyridine complex
Nombre de nota Active SO3 ≈48 to 50%
Punto de fusión ∼155°C to 165°C
Cantidad 10 g
Número UN UN3261
Beilstein 3704116
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in polar organic solvents.
Nombre IUPAC pyridine; sulfonylideneoxidane
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.16
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulphur trioxide-pyridine complex
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphur trioxide, compound with pyridine