Learn More
Complejo de trióxido de azufre N,N-dimetilformamida, TRC
Código de producto. 30427481
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30427481 1 g
30412011 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30427481 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS7894601G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29584-42-7
Fórmula molecular C3H7NO4S
Peso molecular (g/mol) 153.16
Sinónimo N,N-Dimethyl-formamide Compd. with sulfur trioxide, N,N-Dimethyl-formamide Compd. with SO3, Sulfur Trioxide Compd. with N,N-dimethylformamide, DMF Compound with Sulfur Trioxide, DMF-sulfur Trioxide Reaction Product, Dimethylformamide Compound with Sulfur Trioxide, Dimethylformamide-sulfur Trioxide Complex, Dimethylformamide-sulfur Trioxide Compound, N,N-Dimethylformamide Compound with Sulfur Trioxide, N,N-Dimethylformamide-sulfur Trioxide Complex
Nombre IUPAC N,N-dimetilformamida; trióxido de azufre
SMILES CN(C)C=O.O=S(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfur trioxide N,N-dimethylformamide Complex
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO.O3S/c1-4(2)3-5;1-4(2)3/h3H,1-2H3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.0096