Learn More
Complejo N,N-dimetilformamida de trióxido de azufre, 47+ % activo SO3, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Sulfur trioxide N, N-dimethylformamide complex |
| Nombre de nota | 47+% active SO3 |
| Punto de fusión | 155.0°C to 158.0°C |
| Color | Beige a marrón |
| Temperatura de inflamación | >120°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | SO3·HCON(CH3)2 |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.16 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sulfur trioxide N,N-dimethylformamide complex
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.