Learn More
Complejo N,N-dimetilformamida de trióxido de azufre, 47+ % activo SO3, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10113104 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10113104 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10774745 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10113104 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 425850050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 29584-42-7 | C3H7NO4S | 153.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29584-42-7
Fórmula molecular C3H7NO4S
Peso molecular (g/mol) 153.15
Número MDL MFCD00043411
Clave InChI AFDQGRURHDVABZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethylformamide sulfur trioxide complex, dmf-sulfur trioxide complex, n,n-dimethylformamide; sulfur trioxide, sulfur trioxide dimethylformamide complex, formamide, n,n-dimethyl-, compd. with sulfur trioxide 1:1, dmf.so3, n,n-dimethylformamide, compound with sulphur trioxide, dimethyl formamide sulfur trioxide, dimethylformamide; sulfur trioxide, sulfur trioxide n,n-dimethylformamide complex
PubChem CID 169056
Nombre IUPAC N,N-dimetilformamida; trióxido de azufre
SMILES O=S(=O)=O.CN(C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfur trioxide N, N-dimethylformamide complex
Nombre de nota 47+% active SO3
Punto de fusión 155.0°C to 158.0°C
Color Beige a marrón
Temperatura de inflamación >120°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal SO3·HCON(CH3)2
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.16
Porcentaje de pureza 47+% active SO3
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfur trioxide N,N-dimethylformamide complex
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.