Learn More
Azufre, técnico, rollo, Fisher Chemical
Código de producto. 10549580 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10549580 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
1 options
Código de producto. 10549580 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/8970/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de ebullición 445°C
Punto de fusión 113°C
CAS 7704-34-9
Color Amarillo
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular S
Número MDL MFCD00085316
Sinónimo polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
Clave InChI NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [S]
Nombre IUPAC azufre
Peso molecular (g/mol) 32.06
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.06g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo