Learn More
Estándar de azufre: S a 500 μg/g (0,0500 % en peso) en aceite mineral de 75 cSt, VHG™
Descripción
Estándar de azufre: S a 500 μg/g (0,0500 % en peso) en aceite mineral de 75 cSt
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfur |
| CAS | 7704-34-9 |
| Métodos | XRF |
| Nombres de analitos o componentes | Sulfur |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/S |
| SMILES | [S] |
| Nombre IUPAC | azufre |
| Mostrar más |