Learn More
Estándar de azufre: S a 50 μg/g (0,0050 % en peso) en aceite mineral de 75 cSt, VHG™
Product Code. 17960686
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Unit Size:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
17960686 500 mL 500 ml
17951986 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17960686 Supplier VHG Labs Supplier No. VHGSMIN50500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de azufre: S a 50 μg/g (0,0050 % en peso) en aceite mineral de 75 cSt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Sulfur
CAS 7704-34-9
Métodos XRF
Nombres de analitos o componentes Sulfur
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/S
SMILES [S]
Nombre IUPAC azufre
Solvent or Matrix 75 cSt Mineral Oil
Peso molecular (g/mol) 32.065
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 31,972 g/mol