Learn More
Estándar de azufre: S a 30000 μg/g (3,00 % en peso) en aceite mineral de 20 cSt, VHG™
Código de producto. 17980506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17980506 500 mL 500 ml
17902126 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17980506 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGS20MIN3P500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de azufre: S a 30000 μg/g (3,00 % en peso) en aceite mineral de 20 cSt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfur
CAS 7704-34-9
Métodos XRF
Nombres de analitos o componentes Sulfur
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/S
SMILES [S]
Nombre IUPAC azufre
Solvent or Matrix Aceite mineral de 20 cSt
Peso molecular (g/mol) 32.065
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 31,972 g/mol