Learn More
Estándar de azufre: S a 3000 μg/g (0,300 % en peso) en queroseno
Código de producto. 30322695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Código de producto. Cantidad
30322695 100 mL
1 options
Código de producto. 30322695 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGSKERO3000100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfur
CAS 7704-34-9
Nombres de analitos o componentes Sulfur
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular S
Concentración 3000 μg/g
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Sinónimo Sulfur, Schwefel, Agri-Sul, Alphagran S 80, Asulfa-Supra, Tiger 90 J
Fórmula InChI InChI=1 S/S
Tipo de solución Solución única
SMILES [S]
Elemento S
Nombre IUPAC azufre
Solvent or Matrix Queroseno
Industry Type CC Industrial
Peso molecular (g/mol) 32.065
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 31.972