Learn More
Estándar de azufre: S a 3000 μg/g (0,300 % en peso) en combustible diésel n.° 2, VHG™
Código de producto. 17983746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
1 gal
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17983746 1 gal -
17972556 500 mL 500 ml
17911266 100 mL 100 ml
17992546 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17983746 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGSDSL30001GAL
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de azufre: S a 3000 μg/g (0,300 % en peso) en combustible diésel n.° 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfur
CAS 7704-34-9
Métodos XRF
Nombres de analitos o componentes Sulfur
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/S
SMILES [S]
Nombre IUPAC azufre
Solvent or Matrix #2 Diesel Fuel
Peso molecular (g/mol) 32.065
Cantidad 1 gal
Formula Weight (peso de la fórmula) 31.972 g/mol