missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Estándar de azufre: S a 250 μg/g (0,0250 % en peso) en diésel, VHG™

Código de producto. 17981026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17981026 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17981026 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGSDSL250100
 Artículo restringido

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.

Estándar de azufre: S a 250 μg/g (0,0250 % en peso) en diésel
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Sulfur
CAS 7704-34-9
Nombres de analitos o componentes Sulfur
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular S
Concentración 250 μg/g
Fórmula InChI InChI=1S/S
SMILES [S]
Nombre IUPAC azufre
Solvent or Matrix Diesel
Peso molecular (g/mol) 32.065
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 31.972 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.