Learn More
Estándar de azufre: S a 10000 μg/g (1,00 % en peso) en combustible diésel n.° 2, VHG™
Código de producto. 17984356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
1 gal
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17984356 500 mL 500 ml
17973576 1 L 1 litro
17941096 1 gal -
17982216 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17984356 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGSDSL1P500
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de azufre: S a 10000 μg/g (1,00 % en peso) en combustible diésel n.° 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfur
CAS 7704-34-9
Métodos XRF
Nombres de analitos o componentes Sulfur
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/S
SMILES [S]
Nombre IUPAC azufre
Solvent or Matrix #2 Diesel Fuel
Peso molecular (g/mol) 32.065
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 31.972 g/mol