Learn More
Estándar de azufre: S a 1000 μg/g en aceite de hidrocarburo, VHG™
Código de producto. 17982146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
200 g
Tamaño de la unidad:
100 g
200 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17982146 100 g 100 g
17981016 200 g 200 g
17954276 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17982146 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGOS1000100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de azufre: S a 1000 μg/g en aceite de hidrocarburo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Métodos ICP/XRF/RDE
Nombres de analitos o componentes Sulfur
Condiciones de envío Room Temperature
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix 75 cSt Mineral Oil
Cantidad 100 g