Learn More
Estándar de azufre para ASTM D5623: Estándar multicomponente que contiene 22 especies de azufre a 50 μg/g (como componente) en combustible base
Código de producto. 30310878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
Código de producto. Cantidad
30310878 2 mL
1 options
Código de producto. 30310878 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGMSX222
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Ethanedithiol∣1,4-Butanedithiol∣1,5-Pentanedithiol∣1-Benzothiophene∣1-Decanethiol∣1-Heptanethiol∣1-Hexanethiol∣1-Nonanethiol∣1-Octanethiol∣1-Pentanethiol∣1-Propanethiol∣2-Ethylthiophene∣2-Methyl-1-propanethiol∣2-Methylthiophene∣3-Methylthiophene∣Carbon disulfide∣Dimethyl sulfide∣Methyl ethyl sulfide∣Propyl Disulfide∣Propyl Sulfide∣tert-Butyl disulfide∣tert-Butyl sulfide
CAS 540-63-6, 1191-08-8, 928-98-3, 95-15-8, 143-10-2, 1639-09-4
Nombres de analitos o componentes 1,2-Ethanedithiol∣1,4-Butanedithiol∣1,5-Pentanedithiol∣1-Benzothiophene∣1-Decanethiol∣1-Heptanethiol∣1-Hexanethiol∣1-Nonanethiol∣1-Octanethiol∣1-Pentanethiol∣1-Propanethiol∣2-Ethylthiophene∣2-Methyl-1-propanethiol∣2-Methylthiophene∣3-Methylthiophene∣Carbon disulfide∣Dimethyl sulfide∣Methyl ethyl sulfide∣Propyl Disulfide∣Propyl Sulfide∣tert-Butyl disulfide∣tert-Butyl sulfide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de solución Solución única
Solvent or Matrix Combustible base
Industry Type Ensayos petroquímicos
Cantidad 2 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2-Methyl-1-propanethiol 50 μg/g∣1-Nonanethiol 50.1 μg/g∣2-Ethylthiophene 50.1 μg/g∣1,4-Butanedithiol 50.2 μg/g∣1-Decanethiol 50.2 μg/g∣tert-Butyl disulfide 50.2 μg/g∣Dimethyl sulfide 50.3 μg/g∣1,5-Pentanedithiol 50.4 μg/g∣1-Heptanethiol 50.4 μg/g∣Methyl ethyl sulfide 50.4 μg/g∣Propyl Disulfide 50.4 μg/g∣tert-Butyl sulfide 50.4 μg/g∣1-Pentanethiol 50.5 μg/g∣3-Methylthiophene 50.6 μg/g∣Propyl Sulfide 50.7 μg/g∣1-Octanethiol 50.9 μg/g∣1,2-Ethanedithiol 51 μg/g∣2-Methylthiophene 51 μg/g∣Carbon disulfide 51.5 μg/g∣1-Hexanethiol 51.8 μg/g∣1-Propanethiol 52.1 μg/g∣1-Benzothiophene 64.3 μg/g