Learn More
Estándar de azufre para ASTM D5623: Estándar multicomponente que contiene 14 especies de azufre a 100 μg/g (como azufre) en combustible base
Código de producto. 30324121
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
Código de producto. Cantidad
30324121 2 mL
1 options
Código de producto. 30324121 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGMSX142
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzothiophene∣1-Butanethiol∣1-Propanethiol∣2-Propanethiol∣Bromothiophene∣Diethyl disulfide∣Diethylsulfide∣Dimethyl sulfide∣Diphenyl sulfide∣Ethanethiol∣Methanethiol∣tert.-Butanethiol∣Thiophene∣Thiophenol
CAS 95-15-8, 109-79-5, 107-03-9, 75-33-2, 110-81-6, 352-93-2
Nombres de analitos o componentes 1-Benzothiophene∣1-Butanethiol∣1-Propanethiol∣2-Propanethiol∣Bromothiophene∣Diethyl disulfide∣Diethylsulfide∣Dimethyl sulfide∣Diphenyl sulfide∣Ethanethiol∣Methanethiol∣tert.-Butanethiol∣Thiophene∣Thiophenol
Condiciones de envío Room Temperature
Tipo de solución Single Solution
Solvent or Matrix Base Fuel
Industry Type Petrochemical Testing
Cantidad 2 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Methanethiol 98.6 μg/g∣Ethanethiol 99.6 μg/g∣Dimethyl sulfide 99.9 μg/g∣1-Benzothiophene 100 μg/g∣1-Butanethiol 100 μg/g∣1-Propanethiol 100 μg/g∣tert.-Butanethiol 100 μg/g∣Thiophene 100 μg/g∣Thiophenol 100 μg/g∣2-Propanethiol 101 μg/g∣Bromothiophene 101 μg/g∣Diethyl disulfide 101 μg/g∣Diethylsulfide 101 μg/g∣Diphenyl sulfide 101 μg/g