Learn More
Patrón de azufre en aceite base 75, 1000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15668325 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15668325 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 15668325 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor ORGS82Z
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
S1000 μg/g
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfur Oil Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7704-34-9, 64742-65-0
Certificado de análisis Con certificado de análisis.
% mín. CAS 0.5, 99.5
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
% máx. CAS 0.5, 99.5
Fórmula molecular S
Número MDL MFCD00085316
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Tipo Material de referencia certificado
SMILES [S]
Nombre IUPAC azufre
Solvent or Matrix Base Oil 75
Industry Type Ensayos petroquímicos
Peso molecular (g/mol) 32.06
PubChem CID 5362487
Cantidad 50 g
ChEBI CHEBI:26833
Grado Petróleo/plasma
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Concentración de Matrix N.º decat.
Aceite base 20 500 μg/g ORG-S8-1AZ
Aceite base 20 1000 μg/g ORG-S8-2Z
Aceite base 20 5000 μg/g ORG-S8-4Z
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio