Learn More
Set de azufre para ASTM D5453: S @ 0, 100, 250, 500, 750, 1000 ng/μL en isooctano, VHG™
Descripción
Set de azufre para ASTM D5453: S @ 0, 100, 250, 500, 750, 1000 ng/μL en isooctano
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfur |
| CAS | 7704-34-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Sulfur |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | S |
| Fórmula InChI | InChI=1S/S |
| SMILES | [S] |
| Nombre IUPAC | azufre |
| Solvent or Matrix | Isooctano |
| Peso molecular (g/mol) | 32.065 |
| Mostrar más |