missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Azufre - S a 500 μg/g en aceite mineral pesado

Código de producto. 30316200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30316200 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30316200 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGSMIN5001L

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Sulfur
CAS 7704-34-9
Nombres de analitos o componentes Sulfur
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Sinónimo Sulfur, Schwefel, Agri-Sul, Alphagran S 80, Asulfa-Supra, Tiger 90 J
Fórmula InChI InChI=1 S/S
Tipo de solución Single Solution
SMILES [S]
Elemento S
Nombre IUPAC azufre
Solvent or Matrix 75 cSt Mineral Oil
Industry Type Petrochemical Testing
Peso molecular (g/mol) 32.065
Cantidad 1 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 31.972
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.