missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Azufre - S a 50 μg/g en 90 % de isooctano/10 % de etanol, VHG™

Código de producto. 17910676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17910676 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17910676 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGSISOETOH50100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.

Azufre - S a 50 μg/g en 90 % de isooctano/10 % de etanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Sulfur
CAS 7704-34-9
Métodos XRF/ICP
Nombres de analitos o componentes Sulfur
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular S
Concentración 50 μg/g
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/S
SMILES [S]
Nombre IUPAC azufre
Solvent or Matrix 90% Isooctane/10% Ethanol
Peso molecular (g/mol) 32.065
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 31.972 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.