Learn More
Azufre - S a 3500 ug/g en aceite residual, 500 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfur |
| CAS | 7704-34-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Sulfur |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | S |
| Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
| Sinónimo | Sulfur, Schwefel, Agri-Sul, Alphagran S 80, Asulfa-Supra, Tiger 90 J |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/S |
| Tipo de solución | Solución única |
| SMILES | [S] |
| Mostrar más |