Learn More
Azufre en solución estándar de aceite residual, Specpure™, 3500 μg/g (0,35 %), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
15446395 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15446395 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041751.AE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfur in Residual Oil standard solution
Nombre de nota 3500μg/g (0.35%)
Número MDL MFCD00197838
Cantidad 100 mL
Grado Specpure