Learn More
Sulfur, Reagent grade, Purified by sublimation, Honeywell™
Código de producto. 15671980 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
2 Kg
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15671980 500 g Poly Bottle 500 g
15651980 25 g Poly Bottle 25 g
15661980 2 kg Poly Bottle 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15671980 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 215236500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reagent Grade, purified by sublimation, -100 mesh particle size, powder
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7704-34-9
Fórmula molecular S
Peso molecular (g/mol) 32.06
Número MDL MFCD00085316
Clave InChI NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Nombre IUPAC azufre
SMILES [S]
Especificaciones
Punto de ebullición 445°C
Nombre del producto químico o material Sulfur
Punto de fusión 120°C
Nombre de nota Purified by sublimation
Color Yellow
Forma física Powder
Cantidad 500 g
Número UN UN1350
Temperatura de inflamación 207°C (404.6°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.07g/mol
Grado Reactivo
Punto de ignición 450°F
Envase Poly Bottle
Presión de vapor 1mmHg (183.8°C), 10mmHg (246°C)
Densidad 2.07g/cu.cm; Vapor Density: 8.9 (vs air)