Learn More
Sulfur, purum p.a., ≥99.5% (T), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15627320 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15627320 1 kg Poly bottle 1 Kg
1 options
Código de producto. 15627320 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 846831KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Purum p.a.,≥99.5% (T)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfur
CAS 7704-34-9
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular S
Número MDL MFCD00085316
Número UN UN1350
Temperatura de inflamación 207°C (404.6°F)
Sinónimo polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
Clave InChI NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [S]
Nombre IUPAC azufre
Peso molecular (g/mol) 32.06
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.07g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5% (T)
Punto de ignición 450°F
Envase Poly bottle
Presión de vapor 10mmHg (246°C), 1mmHg (183.8°C)
Densidad Vapor Density: 8.9 (vs air)