Learn More
Sulfur, precipitated, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15601370 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15601370 1 kg 1 Kg
15611370 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15601370 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 138031KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, Puriss., precipitated, 99.5-100.5%,
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7704-34-9
Fórmula molecular S
Peso molecular (g/mol) 32.06
Número MDL MFCD00085316
Clave InChI NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Nombre IUPAC azufre
SMILES [S]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfur
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Cantidad 1 kg
Número UN 1350
Temperatura de inflamación 207°C (404.6°F)
Información de solubilidad In accordance with carbon disulfide, 1g/5mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.07g/mol
Porcentaje de pureza 99.5 to 100.5%
Grado puriss.
Punto de ignición 450°F
Residuo después del encendido ≤0.2% (as SO4)
Presión de vapor 1mmHg (183.8°C), 10mmHg (246°C)
Densidad Vapor Density: 8.9 (vs air)