Learn More
Polvo de azufre, sublimado, malla - 100, 0,995, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11357728 2 kg 2 Kg
11347728 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357728 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 033394.A3
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7704-34-9 | S | 32.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7704-34-9
Fórmula molecular S
Peso molecular (g/mol) 32.06
Número MDL MFCD00085316
Clave InChI NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Nombre IUPAC azufre
SMILES [S]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulphur
Color Amarillo
Forma física Polvo sublimado
Cantidad 2 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.50%
Punto de ignición 248°C (478°F)
Olor Weak
Aspecto Pale yellow powder
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfur powder, sublimed
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphur