Learn More
Azufre precipitado, 0,995, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulphur |
| Color | Amarillo |
| Cantidad | 2 kg |
| Punto de ignición | 248°C (478°F) |
| Olor | Weak |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.50% |