Learn More
Polvo de azufre, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Sulphur |
| Color | Amarillo |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 500 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.5% |
| Olor | Weak |
| Aspecto | Pale yellow powder |
| Densidad | 2.07g/cm3 |
Safety and Handling
- Sulphur powder
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulphur