Learn More
Piezas de azufre, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Código de producto. 11346847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11346847 10 g 10 g
11325809 50 g 50 g
11356847 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11346847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010755.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7704-34-9 | S | 32.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7704-34-9
Fórmula molecular S
Peso molecular (g/mol) 32.06
Número MDL MFCD00085316
Clave InChI NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Nombre IUPAC azufre
SMILES [S]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulphur
Color Amarillo
Forma física Piezas
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999% (Metals basis)
Olor Weak
Aspecto Pale yellow pieces
Densidad 2.07g/cm3