Learn More
Patrones de aceite de azufre para análisis de combustible diésel, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16381186 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Concentración:
10 μg/g
100 μg/g
1000 μg/g
200 μg/g
25 μg/g
300 μg/g
5 μg/g
50 μg/g
75 μg/g
750 μg/g
Tamaño de la unidad:
100 g
100 ml
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Concentración Tamaño de la unidad
16381186 300 μg/g 100 ml
11955094 5 μg/g 100 g
11915094 10 μg/g 100 g
11945094 25 μg/g 100 g
16371186 50 μg/g 100 ml
11965094 75 μg/g 100 g
16351186 100 μg/g 100 ml
15688285 200 μg/g 100 ml
16341186 750 μg/g 100 ml
16361186 1000 μg/g 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 16381186 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor DSS8CY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.17€
    116.03€ / 100 ml
    Ahorro 34.14€
    22% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
S300 μg/g
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
CAS 7704-34-9 , 8042-47-5
Fórmula molecular S
Peso molecular (g/mol) 32.06
Número MDL MFCD00085316
Clave InChI NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Nombre IUPAC azufre
SMILES [S]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfur Oil Standard in Base Oil
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
% mín. CAS 0.0, 99.99
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
% máx. CAS 0.0, 99.99
Forma física Sólido
Concentración 300 μg/g
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Material de referencia certificado
Solvent or Matrix Base Oil 20
Industry Type Ensayos petroquímicos
Cantidad 100 mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfur Oil Standard in Base OIl 20
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Mineral Oil
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio