Learn More
Estándar de aceite de azufre en combustible diésel n.° 2, 75 μg/g, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15236326 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15236326 100 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 100 g
1 options
Código de producto. 15236326 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor SDFS75Y
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
S75 μg/g
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfur Oil Standard in #2 Diesel Fuel
Nombre de nota For Diesel Fuel Analysis
CAS 544-40-1, 68476-34-6
% máx. CAS 99.99, 0.01
Forma física Liquid
Cantidad 100 mL
Fórmula molecular C8H18S
Número MDL MFCD00009468
Sinónimo dibutyl sulfide, butyl sulfide, n-butyl sulfide, butylthiobutane, di-n-butyl sulfide, butane, 1,1'-thiobis, butyl monosulfide, dibutyl thioether, thiononane-5, n-dibutyl sulfide
Clave InChI HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCSCCCC
Nombre IUPAC 1-butilsulfanilbutano
Peso molecular (g/mol) 146.29
PubChem CID 11002
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 75 μg/g
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfur Oil Standard in 2 Diesel Fuel
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Fuels, diesel, No 2
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio