Learn More
Estándar de aceite de azufre en combustible diésel n.° 2, 5 μg/g, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15216326 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15216326 100 mL 100 g
1 options
Código de producto. 15216326 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor SDFS5Y
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
S5 μg/g
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfur Oil Standard in #2 Diesel Fuel
Nombre de nota Para el análisis de combustible diésel
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 544-40-1, 68476-34-6
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
% máx. CAS 100.0, 0.0
Nombres de analitos o componentes Sulphur
Fórmula molecular C8H18S
Número MDL MFCD00009468
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
Tipo Material de referencia certificado
SMILES CCCCSCCCC
Elemento Azufre
Nombre IUPAC 1-(butilsulfanil)butano
Solvent or Matrix #2 Diésel
Industry Type Ensayos petroquímicos
Peso molecular (g/mol) 146.29
PubChem CID 11002
Cantidad 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5 μg/g
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfur Oil Standard in 2 Diesel Fuel
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Fuels, diesel, No 2
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio