Learn More
Estándar de azufre y nitrógeno: S a 0, 1, 5, 10, 15, 20 ng/μL y N @ 0, 1, 5, 20, 35, 50 ng/μL en isooctano, VHG™
Descripción
Estándar de azufre y nitrógeno: S a 0, 1, 5, 10, 15, 20 ng/μL y N @ 0, 1, 5, 20, 35, 50 ng/μL en isooctano
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitrogen/Sulfur |
| CAS | 7727-37-9, 7704-34-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Nitrogen/Sulfur |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Solvent or Matrix | Isooctano |
| Cantidad | 6 x 2 mL |