Learn More
Azufre en solución estándar de queroseno, Specpure™, 10 μg/g (0,001%), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446385
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
15446385 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15446385 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041704.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfur in Kerosene standard solution
Nombre de nota 10μg/g (0.001%)
Número MDL MFCD00804268
Número UN UN1223
Cantidad 100 mL
Grado Specpure
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulphur in Kerosene standard solution, Specpure, (0.001%)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Petroleum distillates, sulphur