Learn More
Azufre en solución estándar de aceite mineral pesado, Specpure™, 1500 μg/g (0,15%), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfur in Heavy Mineral Oil standard solution |
| Nombre de nota | 1500μg/g (0.15%) |
| Número MDL | MFCD00804270 |
| Cantidad | 100 mL |
| Grado | Specpure |