Learn More
Concentrado de itrio sin azufre: Y a aprox. 1 % en peso en hidrocarburos, VHG™
Código de producto. 30003173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30003173 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30003173 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGROSFY2100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Concentrado de itrio sin azufre: Y a aprox. 1 % en peso en hidrocarburos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Yttrium
CAS 7440-65-5
Métodos XRF
Nombres de analitos o componentes Yttrium
Fórmula molecular Y
Sinónimo Y
Fórmula InChI InChI=1S/Y
SMILES [Y]
Nombre IUPAC itrio
Solvent or Matrix Petróleo de hidrocarburos
Peso molecular (g/mol) 88.906
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 88,906 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.