Learn More
Concentrado de talio sin azufre: Tl a aprox. 3 % en peso en hidrocarburos, VHG™
Código de producto. 30003160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30003160 25 g 25 g
30003037 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30003160 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGROSFTL325G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Concentrado de talio sin azufre: Tl a aprox. 3 % en peso en hidrocarburos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thallium
CAS 7440-28-0
Métodos XRF
Nombres de analitos o componentes Thallium
Fórmula molecular Tl
Sinónimo Ramor, Thallium, metallic, Thallium, elemental
Fórmula InChI InChI=1S/Tl
SMILES [Tl]
Nombre IUPAC talio
Solvent or Matrix Petróleo de hidrocarburos
Peso molecular (g/mol) 204.38
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204,974 g/mol