Learn More
Concentrado de estroncio sin azufre: Sr a aprox. 9 % en peso en hidrocarburos, VHG™
Código de producto. 30003063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003063 25 g 25 g
30003164 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30003063 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGROSFSR925G
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Concentrado de estroncio sin azufre: Sr a aprox. 9 % en peso en hidrocarburos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium
CAS 7440-24-6
Métodos XRF
Nombres de analitos o componentes Strontium
Fórmula molecular Sr
Sinónimo Sr
Fórmula InChI InChI=1S/Sr
SMILES [Sr]
Nombre IUPAC estroncio
Solvent or Matrix Hydrocarbon Oil
Peso molecular (g/mol) 87.62
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.906 g/mol