Learn More
Estándar de sodio sin azufre: Na a 1000 μg/g en aceite de hidrocarburo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium |
| CAS | 7440-23-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Sodium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | Na |
| Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
| Sinónimo | Natrium, Sodio, Sodium metal; |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/Na |
| Tipo de solución | Solución única |
| SMILES | [Na] |
| Mostrar más |